Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0823R-CY5.5
BOSSBS-0823R-CY5.5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0823R-CY5.5
Anti-GRN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Granulins have possible cytokine-like activity. They may play a role in inflammation, wound repair, and tissue remodeling. Granulin-4 promotes proliferation of the epithelial cell line A431 in culture while granulin-3 acts as an antagonist to granulin-4, inhibiting the growth.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Granulin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité