Anti-F2R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-0828R-A350
BOSSBS-0828R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0828R-A350
Anti-F2R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
High affinity receptor for activated thrombin coupled to G proteins that stimulate phosphoinositide hydrolysis. May play a role in platelets activation and in vascular development.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: F2R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité