Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NANOG Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0829R-HRP
BOSSBS-0829R-HRPEA 866 EUR InStock
BOSSBS-0829R-HRP
Anti-NANOG Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Transcription regulator involved in inner cell mass and embryonic stem (ES) cells proliferation and self-renewal. Imposes pluripotency on ES cells and prevents their differentiation towards extraembryonic endoderm and trophectoderm lineages. Blocks bone morphogenetic protein-induced mesoderm differentiation of ES cells by physically interacting with SMAD1 and interfering with the recruitment of coactivators to the active SMAD transcriptional complexes. Acts as a transcriptional activator or repressor. Binds optimally to the DNA consensus sequence 5'-TAAT[GT][GT]-3' or 5'-[CG][GA][CG]C[GC]ATTAN[GC]-3'. Able to autorepress its expression in differentiating (ES) cells: binds to its own promoter following interaction with ZNF281/ZFP281, leading to recruitment of the NuRD complex and subsequent repression of expression. When overexpressed, promotes cells to enter into S phase and proliferation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NANOG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité