Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MLH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0836R-A680
BOSSBS-0836R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0836R-A680
Anti-MLH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Heterodimerizes with PMS2 to form MutL alpha, a component of the post-replicative DNA mismatch repair system (MMR). DNA repair is initiated by MutS alpha (MSH2-MSH6) or MutS beta (MSH2-MSH6) binding to a dsDNA mismatch, then MutL alpha is recruited to the heteroduplex. Assembly of the MutL-MutS-heteroduplex ternary complex in presence of RFC and PCNA is sufficient to activate endonuclease activity of PMS2. It introduces single-strand breaks near the mismatch and thus generates new entry points for the exonuclease EXO1 to degrade the strand containing the mismatch. DNA methylation would prevent cleavage and therefore assure that only the newly mutated DNA strand is going to be corrected. MutL alpha (MLH1-PMS2) interacts physically with the clamp loader subunits of DNA polymerase III, suggesting that it may play a role to recruit the DNA polymerase III to the site of the MMR. Also implicated in DNA damage signaling, a process which induces cell cycle arrest and can lead to apoptosis in case of major DNA damages. Heterodimerizes with MLH3 to form MutL gamma which plays a role in meiosis.

Type: Primary
Antigen: MLH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 501-600/756
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité