Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIA1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-0837R-FITC
BOSSBS-0837R-FITCEA 876 EUR InStock
BOSSBS-0837R-FITC
Anti-GRIA1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Glutathione reductase (GR) is a member of pyridine nucleotide- disulfideoxidoreductases, which includes the closely related enzymes thioredoxin reductase, lipoamide dehydrogenase, trypanothione reductase and mercuric ion reductase. GR is a cytoplasmic flavoenzyme widely distributed in aerobic organisms. The dimeric protein is composed of two identical subunits, each containing 1 FAD and 1 redox-active disulfide/dithiol as components of the catalytic apparatus. It plays a role in maintaining glutathione (GSH) in its reduced form by catalyzing the reduction of glutathione disulfide (GSSG): GSSG + NADPH + H+?2GSH + NADP+. In mosteukaryotic cells, GR maintains the ratio of [GSH]/[GSSG], and participates in several vital functions such as the detoxification of reactive oxygen species as well as protein and DNA biosynthesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GLUR/glutathione reductase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité