Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INS Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-0855R-FITC
BOSSBS-0855R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-0855R-FITC
Anti-INS Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Insulin is a pancreatic hormone that regulates glucose and is involved in the synthesis of protein and fat. It increases cell permeability to monosaccharides, amino acids and fatty acids. It accelerates glycolysis, the pentose phosphate cycle, and glycogen synthesis in liver. Heterodimer of a B chain and an A chain linked by two disulfide bonds.Belongs to the insulin family. The insulin-link growth factors, IGF-I and IGF-II (also desinated somatomedin C and multiplication stimulating activator, respectvely), share approximatly 76% sequence identity and are 50% related to pro-insulin.IGF-I and IGF-II are nonglycosylated, single chain proteins of 70 and 76 amino acids in length, respectivelly. IGF-I functions as an autocrine regulator of growth in vaious, whereas the function of IGF-II is less well defined.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: INS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité