Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-2,4-D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0861R-A680
BOSSBS-0861R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0861R-A680
Anti-2,4-D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is a common systemic herbicide used in the control of broadleaf weeds. It is the most widely used herbicide in the world, and the third most commonly used in North America. [1] 2,4-D is also an important synthetic auxin, often used in laboratories for plant research and as a supplement in plant cell culture media such as MS medium. 2,4-D is a synthetic auxin, which is a class of plant growth regulators. It is absorbed through the leaves and is translocated to the meristems of the plant. Uncontrolled, unsustainable growth ensues causing stem curl-over, leaf withering, and eventual plant death. 2,4-D is typically applied as an amine salt, but more potent ester versions exist as well.

Type: Primary
Antigen: 2,4-D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité