Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DEK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0874R-A750
BOSSBS-0874R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-0874R-A750
Anti-DEK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The DEK gene encodes a protein with one SAP domain. This protein binds to cruciform and superhelical DNA which then induces positive supercoils into closed circular DNA, and is also involved during mRNA processing in splice site selection. Chromosomal aberrations involving this region, increased expression of this gene, and the presence of against this protein are all associated with various diseases. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: DEK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/315
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité