Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VE Cadherin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0878R-A680
BOSSBS-0878R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0878R-A680
Anti-VE Cadherin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Cadherins are calcium-dependent cell adhesion proteins. They preferentially interact with themselves in a homophilic manner in connecting cells; cadherins may thus contribute to the sorting of heterogeneous cell types. This cadherin may play an important role in endothelial cell biology through control of the cohesion and organization of the intercellular junctions. Acts in concert with KRIT1 to establish and maintain correct endothelial cell polarity and vascular lumen. These effects are mediated by recruitment and activation of the Par polarity complex and RAP1B. Required for activation of PRKCZ and for localisation of phosphorylated PRKCZ, PARD3, TIAM1 and RAP1B to the cell junction.

Type: Primary
Antigen: VE Cadherin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 601-700/784
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité