Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Measles virus fusion Protein Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-0886R-FITC
BOSSBS-0886R-FITCEA 877 EUR InStock
BOSSBS-0886R-FITC
Anti-Measles virus fusion Protein Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Class I viral fusion protein. Under the current model, the protein has at least 3 conformational states: pre-fusion native state, pre-hairpin intermediate state, and post-fusion hairpin state. During viral and plasma cell membrane fusion, the heptad repeat (HR) regions assume a trimer-of-hairpins structure, positioning the fusion peptide in close proximity to the C-terminal region of the ectodomain. The formation of this structure appears to drive apposition and subsequent fusion of viral and plasma cell membranes. Directs fusion of viral and cellular membranes leading to delivery of the nucleocapsid into the cytoplasm. This fusion is pH independent and occurs directly at the outer cell membrane. The trimer of F1-F2 (F protein) probably interacts with H at the virion surface. Upon HN binding to its cellular receptor, the hydrophobic fusion peptide is unmasked and interacts with the cellular membrane, inducing the fusion between cell and virion membranes. Later in infection, F proteins expressed at the plasma membrane of infected cells could mediate fusion with adjacent cells to form syncytia, a cytopathic effect that could lead to tissue necrosis (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Measles virus fusion protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité