Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0890R-CY5
BOSSBS-0890R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0890R-CY5
Anti-GFP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Green fluorescence protein (GFP) is a 27 kDa protein derived from the jellyfish Aequorea victoria, which emits green light (emission peak at a wavelenth of 509 nm) when excited by blue light (excitation peak at a wavelenth of 395 nm). Green Fluorescent Protein (GFP) has become an invaluable tool in cell biology research, since its intrinsic fluorescence can be visualized in living cells. GFP fluorescence is stable under fixation conditions and suitable for a variety of applications. GFP has been widely used as a reporter for gene expression, enabling researchers to visualize and localize GFP-tagged proteins within living cells without the need for chemical staining. Other applications of GFP include assessment of protein protein interactions through the yeast two hybrid system and measurement of distance between proteins through fluorescence energy transfer (FRET) protocols. GFP technnology has considerably contributed to a greater understanding of cellular physiology.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Fish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité