Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IAA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-0902R-A488
BOSSBS-0902R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0902R-A488
Anti-IAA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Indole-3-acetic acid, also known as IAA, is a heterocyclic compound that is an phytohormones called auxins. This colourless solid is probably the most important plant auxin. The molecule is derived from indole, containing a carboxymethyl group (acetic acid). IAA has many different effects, as all auxins do, such as inducing cell elongation and cell division with all subsequent results for plant growth and development. There are less expensive and metabolically stable synthetic auxin analogs on the market for use in horticulture, such as indole-3-butyric acid (IBA) and 1-naphthaleneacetic acid (NAA).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IAA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité