Anti-Batroxobin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-0912R-A750
BOSSBS-0912R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0912R-A750
Anti-Batroxobin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
No data available.
Type: Primary
Antigen: Batroxobin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 165-231/255
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité