Anti-BrdU Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0917R-CY5
BOSSBS-0917R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0917R-CY5
Anti-BrdU Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Bromodeoxyuridine is a synthetic nucleoside that is an analogue of thymidine. BrdU is incorporated into DNA during S-phase of a cell cycle. It is commonly used in the detection of proliferating cells in living tissues
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: BrdU
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité