Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HP1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0930R-HRP
BOSSBS-0930R-HRPEA 921 EUR InStock
BOSSBS-0930R-HRP
Anti-HP1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
HP1 alpha is a component of heterochromatin. It recognizes and binds histone H3 tails methylated at Lys-9, leading to epigenetic repression. HP1 alpha may interact with lamin B receptor (LBR). This interaction can contribute to the association of the heterochromatin with the inner nuclear membrane. HP1 proteins are relatively small proteins (~25 kDa) with a conserved amino-terminal chromo domain and a structurally related carboxy-terminal motif, the chromo shadow domain. Both domains of HP1 are required for binding to native chromatin in vivo, but they contribute differentially to binding in euchromatin and heterochromatin.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: HP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Other Species

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité