Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLRK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-0938R-A350
BOSSBS-0938R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0938R-A350
Anti-KLRK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Function as an activating and costimulatory receptor involved in immunosurveillance upon binding to various cellular stress-inducible ligands displayed at the surface of autologous tumor cells and virus-infected cells. Provides both stimulatory and costimulatory innate immune responses on activated killer (NK) cells, leading to cytotoxic activity. Acts as a costimulatory receptor for T-cell receptor (TCR) in CD8(+) T-cell-mediated adaptive immune responses by amplifying T-cell activation. Stimulates perforin-mediated elimination of ligand-expressing tumor cells. Signaling involves calcium influx, culminating in the expression of TNF-alpha. Participates in NK cell-mediated bone marrow graft rejection. May play a regulatory role in differentiation and survival of NK cells. Binds to ligands belonging to various subfamilies of MHC class I-related glycoproteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KLRK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité