Anti-COL3A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0948R-CY5
BOSSBS-0948R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0948R-CY5
Anti-COL3A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Collagen type III occurs in most soft connective tissues along with type I collagen. Involved in regulation of cortical development. Is the major ligand of GPR56 in the developing brain and binding to GPR56 inhibits neuronal migration and activates the RhoA pathway by coupling GPR56 to GNA13 and possibly GNA12.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: COL3A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité