Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CGB5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-0953R-A488
BOSSBS-0953R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0953R-A488
Anti-CGB5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
This gene is a member of the glycoprotein hormone beta chain family and encodes the beta 3 subunit of chorionic gonadotropin (CG). Glycoprotein hormones are heterodimers consisting of a common alpha subunit and an unique beta subunit which confers biological specificity. CG is produced by the trophoblastic cells of the placenta and stimulates the ovaries to synthesize the steroids that are essential for the maintenance of pregnancy. The beta subunit of CG is encoded by 6 genes which are arranged in tandem and inverted pairs on chromosome 19q13.3 and contiguous with the luteinizing hormone beta subunit gene. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CGB5
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité