Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CBX5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0955R-CY5
BOSSBS-0955R-CY5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-0955R-CY5
Anti-CBX5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a highly conserved nonhistone protein, which is a member of the heterochromatin protein family. The protein is enriched in the heterochromatin and associated with centromeres. The protein has a single N-terminal chromodomain which can bind to histone proteins via methylated lysine residues, and a C-terminal chromo shadow-domain (CSD) which is responsible for the homodimerization and interaction with a number of chromatin-associated nonhistone proteins. The encoded product is involved in the formation of functional kinetochore through interaction with essential kinetochore proteins. The gene has a pseudogene located on chromosome 3. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CBX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité