Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LEPR Mouse Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0961M-HRP
BOSSBS-0961M-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-0961M-HRP
Anti-LEPR Mouse Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Leptin receptor (OB-R) is a type I cytokine receptor family protein with significant amino acid sequence identity with gp130, G-CSF receptor, and LIF receptor. An OB-R transcript encodes a soluble form of the receptor. The transcript was reported to be expressed predominantly in regions of the hypothalamus previously thought to be important in body weight regulation. OB-R binds leptin with high affinity and is a potent leptin antagonist. Human OB-R encodes a 1 165 amino acid residue precursor protein with a 22 amino acid residue signal peptide, an 816 amino acid residue extracellular domain, a 21 amino acid residue transmembrane domain and a 303 amino acid residue cytoplasmic domain.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: LEPR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité