Anti-MTNR1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-0963R-A488
BOSSBS-0963R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0963R-A488
Anti-MTNR1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
High affinity receptor for melatonin. Likely to mediates the reproductive and circadian actions of melatonin. The activity of this receptor is mediated by pertussis toxin sensitive G proteins that inhibit adenylate cyclase activity.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200
Type: Primary
Antigen: MTNR1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité