Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM32 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0964R-CY5
BOSSBS-0964R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0964R-CY5
Anti-TRIM32 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Tripartite motif-containing protein 32 (TRIM32) belongs to the tripartite motif (TRIM) protein family. TRIM32, like all TRIM proteins, contains a domain structure composed of a B-box, a RING-finger and a coiled-coil motif. Additionally, TRIM32 has six C-terminal NHL domains; it is expressed mainly in the skeletal muscle. The TRIM32 gene encodes an E3 ubiquitin ligase, a protein that attaches ubiquitin to a lysine residue on a target protein and acts in conjunction with ubiquitin-conjugating enzymes UbcH5a, UbcH5c and UbcH6. Mutations in the TRIM32 gene cause two forms of autosomal recessive muscular dystrophy designated limb girdle muscular dystrophy type 2H (LGMD2H) and sarcotubular myopathy (STM). TRIM32 mutations can also result in Bardet-Biedl syndrome (BBS), an autosomal recessive disorder characterized by pigmentary retinopathy, polydactyly, hypogenitalism, renal abnormalities, learning disabilities and obesity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRIM32
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité