Anti-Alpha-Synuclein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-0968R-A750
BOSSBS-0968R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0968R-A750
Anti-Alpha-Synuclein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
May be involved in the regulation of dopamine release and transport. Induces fibrillisation of microtubule-associated protein tau. Reduces neuronal responsiveness to various apoptotic stimuli, leading to a decreased caspase-3 activation.
Type: Primary
Antigen: Alpha-Synuclein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité