Anti-CD38 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0979R-CY5
BOSSBS-0979R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0979R-CY5
Anti-CD38 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Synthesizes the second messagers cyclic ADP-ribose and nicotinate-adenine dinucleotide phosphate, the former a second messenger for glucose-induced insulin secretion. Also has cADPr hydrolase activity (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CD38
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité