Anti-MMP20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0985R-CY5.5
BOSSBS-0985R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0985R-CY5.5
Anti-MMP20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Degrades amelogenin, the major protein component of the enamel matrix and two of the macromolecules characterizing the cartilage extracellular matrix: aggrecan and the cartilage oligomeric matrix protein (COMP). May play a central role in tooth enamel formation.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MMP20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité