Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HPV16 E6 Protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0990R-A680
BOSSBS-0990R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0990R-A680
Anti-HPV16 E6 Protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Plays a major role in the induction and maintenance of cellular transformation. Acts mainly as an oncoprotein by stimulating the destruction of many host cell key regulatory proteins. E6 associates with host E6-AP ubiquitin-protein ligase, and inactivates tumor suppressors TP53 and TP73 by targeting them to the 26S proteasome for degradation. In turn, DNA damage and chromosomal instabilities increase and lead to cell proliferation and cancer development. The complex E6/E6P targets several other substrates to degradation via the proteasome including host NFX1-91, a repressor of human telomerase reverse transcriptase (hTERT). The resulting increased expression of hTERT prevents the shortening of telomere length leading to cell immortalisation. Other cellular targets including Bak, Fas-associated death domain-containing protein (FADD) and procaspase 8, are degraded by E6/E6AP causing inhibition of apoptosis. E6 also inhibits immune response by interacting with host IRF3 and TYK2. These interactions prevent IRF3 transcriptional activities and inhibit TYK2-mediated JAK-STAT activation by interferon alpha resulting in inhibition of the interferon signaling pathway.

Type: Primary
Antigen: HPV16 E6 protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 85-158/158
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité