Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-0995R-A488
BOSSBS-0995R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0995R-A488
Anti-ADM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Adrenomedullin (ADM), a vasodilator produced by most contractile cells, is characterized by persistent hypotensive activity. ADM is involved in the regulation of fluid and electrolyte homeostasis and in the maintenance of cardiovascular functioning. In hypertensive patients, the level of ADM in plasma is up-regulated. Natriuresis is a common systemic manifestation of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. ADM has strong natriuretic actions. ADM-induced natriuresis is caused by an increase in glomerular filtration rate and a decrease in distal tubular sodium reabsorption. ADM is present both in the periphery and brain, and can exert central effects such as decreasing food ingestion.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité