Anti-CNP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-1000R-A350
BOSSBS-1000R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1000R-A350
Anti-CNP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
May participate in RNA metabolism in the myelinating cell, CNP is the third most abundant protein in central nervous system myelin.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CNP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité