Anti-HADHSC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-10020R-A680
BOSSBS-10020R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10020R-A680
Anti-HADHSC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Plays an essential role in the mitochondrial beta-oxidation of short chain fatty acids. Exerts it highest activity toward 3-hydroxybutyryl-CoA.
Type: Primary
Antigen: HADHSC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 241-314/314
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité