Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-10024R-CY3
BOSSBS-10024R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10024R-CY3
Anti-HDAC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Responsible for the deacetylation of lysine residues on the N-terminal part of the core histones (H2A, H2B, H3 and H4), and some other non-histone substrates. Histone deacetylation gives a tag for epigenetic repression and plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. Histone deacetylases act via the formation of large multiprotein complexes. Participates in the BCL6 transcriptional repressor activity by deacetylating the H3 'Lys-27' (H3K27) on enhancer elements, antagonizing EP300 acetyltransferase activity and repressing proximal gene expression. Probably participates in the regulation of transcription through its binding to the zinc-finger transcription factor YY1; increases YY1 repression activity. Required to repress transcription of the POU1F1 transcription factor. Acts as a molecular chaperone for shuttling phosphorylated NR2C1 to PML bodies for sumoylation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HDAC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité