Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nectin 4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-10029R
BOSSBS-10029REA 719 EUR InStock
BOSSBS-10029R
Anti-Nectin 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the nectin family. The encoded protein contains two immunoglobulin-like (Ig-like) C2-type domains and one Ig-like V-type domain. It is involved in cell adhesion through trans-homophilic and -heterophilic interactions. It is a single-pass type I membrane protein. The soluble form is produced by proteolytic cleavage at the cell surface by the metalloproteinase ADAM17/TACE. The secreted form is found in both breast tumor cell lines and breast tumor patients. Mutations in this gene are the cause of ectodermal dysplasia-syndactyly syndrome type 1, an autosomal recessive disorder. Alternatively spliced transcript variants have been found but the full-length nature of the variant has not been determined.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Nectin 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité