Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LEO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-10030R-CY5
BOSSBS-10030R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10030R-CY5
Anti-LEO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Component of the PAF1 complex (PAF1C) which has multiple functions during transcription by RNA polymerase II and is implicated in regulation of development and maintenance of embryonic stem cell pluripotency. PAF1C associates with RNA polymerase II through interaction with POLR2A CTD non-phosphorylated and 'Ser-2'- and 'Ser-5'-phosphorylated forms and is involved in transcriptional elongation, acting both indepentently and synergistically with TCEA1 and in cooperation with the DSIF complex and HTATSF1. PAF1C is required for transcription of Hox and Wnt target genes. PAF1C is involved in hematopoiesis and stimulates transcriptional activity of KMT2A/MLL1; it promotes leukemogenesis through association with KMT2A/MLL1-rearranged oncoproteins, such as KMT2A/MLL1-MLLT3/AF9 and KMT2A/MLL1-MLLT1/ENL. PAF1C is involved in histone modifications such as ubiquitination of histone H2B and methylation on histone H3 'Lys-4' (H3K4me3). PAF1C recruits the RNF20/40 E3 ubiquitin-protein ligase complex and the E2 enzyme UBE2A or UBE2B to chromatin which mediate monoubiquitination of 'Lys-120' of histone H2B (H2BK120ub1); UB2A/B-mediated H2B ubiquitination is proposed to be coupled to transcription. PAF1C is involved in mRNA 3' end formation probably through association with cleavage and poly(A) factors. In case of infection by influenza A strain H3N2, PAF1C associates with viral NS1 protein, thereby regulating gene transcription. Involved in polyadenylation of mRNA precursors. Connects PAF1C to Wnt signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LEO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité