Anti-EIF5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-10035R-A555
BOSSBS-10035R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-10035R-A555
Anti-EIF5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Catalyzes the hydrolysis of GTP bound to the 40S ribosomal initiation complex (40S.mRNA.Met-tRNA[F].eIF-2.GTP) with the subsequent joining of a 60S ribosomal subunit resulting in the release of eIF-2 and the guanine nucleotide. The subsequent joining of a 60S ribosomal subunit results in the formation of a functional 80S initiation complex (80S.mRNA.Met-tRNA[F]).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EIF5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité