Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GYPB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-10041R-A647
BOSSBS-10041R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10041R-A647
Anti-GYPB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Glycophorins A, B and C are sialoglycoproteins of the human erythrocyte membrane, which bear the antigenic determinants for the MN, Ss and Gerbich blood groups, respectively. Glycophorins span the membrane once and present their amino-terminal end to the extracellular surface of the human erythrocyte. The genetic array of expressed glycophorin surface antigens on erythrocytes defines the blood group phenotype of the individual. The human Glycophorin A gene maps to chromosome 4q31.21, contains seven exons which are 97% homologous to Glycophorin B, and encodes a 150 amino acid protein. The human Glycophorin B gene maps to chromosome 4q31.21 and encodes a 91 amino acid protein. The human Glycophorin C gene maps to chromosome 2q14.3 and contains four exons. Glycophorin C transcript can generate two protein isoforms. Isoform 1 includes all 4 exons and encodes the full length 128 amino acid protein. Isoform 2 is missing exon 2 and encodes a 109 amino acid protein, which specifies the Yus subtype of the Gerbich phenotype.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GYPB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité