Anti-NDV Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-10044R-A647
BOSSBS-10044R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10044R-A647
Anti-NDV Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Newcastle disease virus
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Newcastle disease virus
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité