Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Newcastle disease virus Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-10044R-A750
BOSSBS-10044R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10044R-A750
Anti-Newcastle disease virus Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
NDV is a contagious and fatal viral disease affecting most species of birds. Clinical signs are extremely variable depending on the strain of virus, species and age of bird, concurrent disease, and preexisting immunity. Four broad clinical syndromes are recognised by scientists. They are Viscerotropic velogenic, Neurotropic velogenic, Mesogenic, and Lentogenic. NDV is so virulent that many birds die without showing any clinical signs. A death rate of almost 100 percent can occur in unvaccinated poultry flocks. NDV can infect and cause death even in vaccinated poultry. Fortunately NDV has not infected domestic chicken flocks in the United States since the last outbreak was eradicated in 1974.

Type: Primary
Antigen: Newcastle disease virus
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Virus, Hamster

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité