Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GOLGA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-10065R-A647
BOSSBS-10065R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10065R-A647
Anti-GOLGA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Netrin proteins are a family of laminin-related secreted proteins that provide guidance signals for axonal growth and cell migration during development. Netrin signaling is dependent on the concentration of calcium outside the cell and the level of PKA activity. In axonal cells, a reduction in PKA activity converts the responsiveness of the axons to the netrin proteins, as the cells are repelled, rather than attracted, by the netrin gradient. Netrin-4 is related to the Laminin ∫ chains, and is therefore also designated ∫-netrin. It is present in the basement membranes of the vasculature, lateral olfactory tract, kidney and ovary. In humans, the gene encoding for the netrin-4 protein is localized to chromosome 12q22-q23. High levels of netrin-4 mRNA have also been detected in many cells and tissues, including cerebral cortex, hippocampus, amygdaloid nuclei and Purkinje cells. Netrin-4 is important in neural, kidney and vascular development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Netrin 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité