Anti-SPC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-10067R-A647
BOSSBS-10067R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-10067R-A647
Anti-SPC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Pulmonary surfactant associated proteins promote alveolar stability by lowering the surface tension at the air-liquid interface in the peripheral air spaces.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SPC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité