Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VEGFB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-10072R-CY3
BOSSBS-10072R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10072R-CY3
Anti-VEGFB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The onset of angiogenesis is believed to be an early event in tumorigenesis and may facilitate tumor progression and metastasis. Several growth factors with angiogenic activity have been described and include fibroblast growth factor (FGF), platelet derived growth factor (PDGF) and vascular endothelial growth factors (VEGFs). The VEGF protein family is comprised of VEGF, VEGF-B, VEGF-C and VEGF-D, all of which may exhibit angiogenic function in vivo. VEGF-B, which exists as two alternatively spliced isoforms known as VEGF-B167 and VEGF-B186, is abundantly expressed in heart and skeletal muscle and is frequently co-expressed with VEGF. VEGF-C binds to and specifically activates Flt-4 and Flk-1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VEGFB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité