Anti-NFKBIB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-10075R-CY3
BOSSBS-10075R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10075R-CY3
Anti-NFKBIB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Nidogen 2 is an adhesion glycoprotein which is widely distributed in basement membranes. Binds to collagens I and IV, to perlecan and to laminin 1. Does not bind fibulins. It probably has a role in cell extracellular matrix interactions.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Nidogen2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité