Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-10092R-CY7
BOSSBS-10092R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10092R-CY7
Anti-IRS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
PLAG1 is a transcription factor whose activation results in upregulation of target genes, such as IGFII, leading to uncontrolled cell proliferation: when overexpressed in cultured cells, higher proliferation rate and transformation are observed. Other target genes such as CRLF1, CRABP2, CRIP2, PIGF are strongly induced in cells with PLAG1 induction. Proto oncogene whose ectopic expression can trigger the development of pleomorphic adenomas of the salivary gland and lipoblastomas. Overexpression is associated with upregulation of IGFII, is frequently observed in hepatoblastoma, common primary liver tumor in childhood. Cooperates with CBFB-MYH11, a fusion gene important for myeloid leukemia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IRS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité