Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-10098R-CY7
BOSSBS-10098R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10098R-CY7
Anti-HDAC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Calcyclin, also known as Protein S100-A6, growth factor-inducible protein 2A9, S-100 calcium-binding protein A6 (S-100A6) or MLN 4, is a homodimeric member of the S-100 calcium-binding protein family whose expression is upregulated in proliferating and differentiating cells. Calcyclin is inducible by growth factors and overexpressed in acute myeloid leukemias. It is expressed in a cell-specific manner in subpopulations of neurons and astrocytes and in epithelial cells and fibroblasts. Calcyclin is a specific target of S-100B protein in vivo. The binding of Calcyclin to S-100B is stabilized by S-100B-bound calcium and zinc. Calcyclin associates with both Annexin XI and CacyBP (calcyclin-binding protein). It functions to activate several processes along the calcium signal transduction pathway including the regulation of cell growth, proliferation, secretion and exocytosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HDAC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité