Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLPS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-10104R-A555
BOSSBS-10104R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10104R-A555
Anti-CLPS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Colipase (CLPS) is a cofactor of pancreatic lipase and is necessary for efficient dietary lipid hydrolysis. It allows the lipase to anchor itself to the surface of lipid micelles, thereby counteracting the inhibitory effect of intestinal bile salts on the lipase.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLPS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité