Anti-CLPS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-10104R-A680
BOSSBS-10104R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10104R-A680
Anti-CLPS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Colipase (CLPS) is a cofactor of pancreatic lipase and is necessary for efficient dietary lipid hydrolysis. It allows the lipase to anchor itself to the surface of lipid micelles, thereby counteracting the inhibitory effect of intestinal bile salts on the lipase.
Type: Primary
Antigen: CLPS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 41-112/112
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité