Anti-CLPS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-10104R-CY3
BOSSBS-10104R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10104R-CY3
Anti-CLPS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Colipase (CLPS) is a cofactor of pancreatic lipase and is necessary for efficient dietary lipid hydrolysis. It allows the lipase to anchor itself to the surface of lipid micelles, thereby counteracting the inhibitory effect of intestinal bile salts on the lipase.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CLPS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité