Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MST1R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-10118R-CY7
BOSSBS-10118R-CY7EA 921 EUR InStock
BOSSBS-10118R-CY7
Anti-MST1R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Receptor tyrosine kinase that transduces signals from the extracellular matrix into the cytoplasm by binding to MST1 ligand. Regulates many physiological processes including cell survival, migration and differentiation. Ligand binding at the cell surface induces autophosphorylation of RON on its intracellular domain that provides docking sites for downstream signaling molecules. Following activation by ligand, interacts with the PI3-kinase subunit PIK3R1, PLCG1 or the adapter GAB1. Recruitment of these downstream effectors by RON leads to the activation of several signaling cascades including the RAS-ERK, PI3 kinase-AKT, or PLCgamma-PKC. RON signaling activates the wound healing response by promoting epithelial cell migration, proliferation as well as survival at the wound site. Plays also a role in the innate immune response by regulating the migration and phagocytic activity of macrophages. Alternatively, RON can also promote signals such as cell migration and proliferation in response to growth factors other than MST1 ligand.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MST1R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité