Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1011R-A750
BOSSBS-1011R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1011R-A750
Anti-CXCR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Receptor for the C-X-C chemokine CXCL12/SDF-1 that transduces a signal by increasing intracellular calcium ion levels and enhancing MAPK1/MAPK3 activation. Acts as a receptor for extracellular ubiquitin; leading to enhanced intracellular calcium ions and reduced cellular cAMP levels. Involved in hematopoiesis and in cardiac ventricular septum formation. Also plays an essential role in vascularization of the gastrointestinal tract, probably by regulating vascular branching and/or remodelling processes in endothelial cells. Involved in cerebellar development. In the CNS, could mediate hippocampal-neuron survival. Acts as a coreceptor (CD4 being the primary receptor) for HIV-1 X4 isolates and as a primary receptor for some HIV-2 isolates. Promotes Env-mediated fusion of the virus. Binds bacterial lipopolysaccharide (LPS) et mediates LPS-induced inflammatory response, including TNF secretion by monocytes.

Type: Primary
Antigen: CXCR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-294/352
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité