Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-10127R-A647
BOSSBS-10127R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-10127R-A647
Anti-LAT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Linker for activation of T cells (LAT) is an integral membrane protein (36 to 38 kD), which plays an important role in linking engagement of the TCR to the biochemical events of T cell activation. LAT antibody stains thymus and peripheral lymphoid tissues such as T cell areas in lymph nodes and spleen. LAT is expressed in T lymphocytes in interstitial spaces, platelets and megakaryocytes. LAT is not expressed in B cells, macrophages, plasma cells, monocytes, epithelial histiocytes and dendritic cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité