Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAT Tyr161 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-10127R-A680
BOSSBS-10127R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-10127R-A680
Anti-LAT Tyr161 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Required for TCR (T-cell antigen receptor)- and pre-TCR-mediated Signalling, both in mature T-cells and during their development. Involved in FCGR3 (low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III)-mediated Signalling in natural killer cells and FCER1 (high affinity immunoglobulin epsilon receptor)-mediated Signalling in mast cells. Couples activation of these receptors and their associated kinases with distal intracellular events such as mobilization of intracellular calcium stores, PKC activation, MAPK activation or cytoskeletal reorganization through the recruitment of PLCG1, GRB2, GRAP2, and other Signalling molecules.

Type: Primary
Antigen: LAT Tyr161
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité