Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1012R-CY5.5
BOSSBS-1012R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1012R-CY5.5
Anti-BMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
BMP2 belongs to the transforming growth factor-beta (TGFB) superfamily of secreted growth factors. It is a disulfide-linked homodimer and induces bone and cartilage formation. In addition to its osteogenic activity, BMP2 plays an important role in cardiac morphogenesis and is expressed in a variety of tissues including lung, spleen, brain, liver, prostate ovary and small intestine. The functional form of BMP2 is a 26 kDa protein composed of two identical 114 amino acid polypeptide chains linked by a single disulfide bond. BMPs control fundamental events in early embryonic development, organogenesis and adult tissue homeostasis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité